Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Iodpropen

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

001263-25G 001263-10G 001263-50G
FLUO001263-25GEA 82.1 EUR InStock
FLUO001263-25G FLUO001263-10G FLUO001263-50G
3-Iodpropen
3-Iodpropen


Formel: C₃H₅I
MW: 167.98 g/mol
Siedepunkt: 102
Melting Pt: –97.15 °C
Dichte: 1.832 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 5
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001094
CAS-Nummer: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00291
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge