3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
001362.5G 001362-25G
FLUO001362.5GEA 33 EUR InStock
FLUO001362.5G FLUO001362-25G
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
Formel: C₆H₄Cl₂OS
Siedepunkt: 120…122 °C (6 mmHg)
Melting Pt: 37…40 °C
MDL Number: MFCD00014522
CAS-Nummer: 36157-40-1
EINECS: 252-893-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge