Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Bromtoluol

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


001434-100G 001434-500G
FLUO001434-100GEA 131 EUR InStock
FLUO001434-100G FLUO001434-500G
3-Bromtoluol
3-Bromtoluol


Formel: C₇H₇Br
MW: 171.04 g/mol
Siedepunkt: 183.7
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 62
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000085
CAS-Nummer: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01424
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..