1,1,1-Trifluoriodethan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
001536-25G
FLUO001536-25GEA 119 EUR InStock
FLUO001536-25G
1,1,1-Trifluoriodethan
1,1,1-Trifluoriodethan
Formel: C₂H₂F₃I
MW: 209.94 g/mol
Siedepunkt: 54.7
Dichte: 2.1499 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001082
CAS-Nummer: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge