Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4,5-Trifluorbenzoesäure

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

001635-25G 001635-100G 001635-250G
FLUO001635-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO001635-25G FLUO001635-100G FLUO001635-250G
2,4,5-Trifluorbenzoesäure
2,4,5-Trifluorobenzoic acid


Formel: C₇H₃F₃O₂
MW: 176.09 g/mol
Siedepunkt: 237
Melting Pt: 99…101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013306
CAS-Nummer: 446-17-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge