3-Bromstyrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
001731-5G
FLUO001731-5GEA 101 EUR InStock
FLUO001731-5G
3-Bromstyrol
3-Bromstyrol
Formel: C₈H₇Br
Siedepunkt: 48,1…48.5 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1,4059 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000088
CAS-Nummer: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge