Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Propansulfonylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

001772-5G 001772-25G 001772-100G
FLUO001772-5GEA 57.6 EUR InStock
FLUO001772-5G FLUO001772-25G FLUO001772-100G
2-Propansulfonylchlorid
2-Propansulfonylchlorid


Formel: C₃H₇ClO₂S
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –47 °C
Dichte: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 86 °C
MDL Number: MFCD00007453
CAS-Nummer: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge