Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4,5-Trifluorbenzaldehyd

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

001871-10G 001871-50G
FLUO001871-10GEA 42.9 EUR InStock
FLUO001871-10G FLUO001871-50G
2,4,5-Trifluorbenzaldehyd
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde


Formel: C₇H₃F₃O
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,408 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061196
CAS-Nummer: 165047-24-5
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge