Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,5-Difluoranilin

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

001931-500G 001931-100G 001931-25G
FLUO001931-500GEA 294 EUR InStock
FLUO001931-500G FLUO001931-100G FLUO001931-25G
2,5-Difluoranilin
2,5-Difluoranilin


Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 13 °C
Dichte: 1,285 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007651
CAS-Nummer: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge