2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
001982-5G 001982-25G
FLUO001982-5GEA 183 EUR InStock
FLUO001982-5G FLUO001982-25G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Siedepunkt: 155
Dichte: 1.388 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061242
CAS-Nummer: 144851-61-6
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge