Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Brom-2-fluoranilin

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

002190-100G 002190-250G 002190-1KG
FLUO002190-100GEA 60.9 EUR InStock
FLUO002190-100G FLUO002190-250G FLUO002190-1KG
4-Brom-2-fluoranilin
4-Brom-2-fluoranilin


Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 75…80 °C (0.3 mmHg)
Melting Pt: 41…42 °C
MDL Number: MFCD00010221
CAS-Nummer: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge