3,4-Dimethylbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
002547-10G
FLUO002547-10GEA 101 EUR InStock
FLUO002547-10G
3,4-Dimethylbenzonitril
3,4-Dimethylbenzonitril
Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 230…232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 67 °C
MDL Number: MFCD00016380
CAS-Nummer: 22884-95-3
EINECS: 245-293-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge