3-Iod-1-propanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
002583-10G
FLUO002583-10GEA 218 EUR InStock
FLUO002583-10G
3-Iod-1-propanol
3-Iodo-1-propanol
Formel: C₃H₇IO
Siedepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1,942 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00060329
CAS-Nummer: 627-32-7
EINECS: 210-995-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge