Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,4'-Difluorbenzophenon

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

002692-50G 002692-250G 002692-1KG
FLUO002692-50GEA 36.9 EUR InStock
FLUO002692-50G FLUO002692-250G FLUO002692-1KG
4,4'-Difluorbenzophenon
4,4'-Difluorbenzophenon


Formel: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 140…141 °C
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000353
CAS-Nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge