Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Titan(IV)fluorid

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


002869-25G 002869-100G 002869-250G
FLUO002869-25GEA 60.9 EUR InStock
FLUO002869-25G FLUO002869-100G FLUO002869-250G
Titan(IV)fluorid
Titan(IV)fluorid


Formel: F₄Ti
MW: 123.87 g/mol
Siedepunkt: 284
Melting Pt: 400
Dichte: 2.798 g/cm³ (20.5 °C)
MDL Number: MFCD00042545
CAS-Nummer: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09619
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge