2-(Methylthio)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
002979-25G
FLUO002979-25GEA 55.4 EUR InStock
FLUO002979-25G
2-(Methylthio)anilin
2-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
MW: 139.22 g/mol
Siedepunkt: 62…63 °C (0.05 mmHg)
Dichte: 1.1333 g/cm³ (17 °C)
MDL Number: MFCD00007708
CAS-Nummer: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge