Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenylacetylen

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


003009-25G 003009-100G 003009-500G
FLUO003009-25GEA 39.9 EUR InStock
FLUO003009-25G FLUO003009-100G FLUO003009-500G
Phenylacetylen
Phenylacetylen


Formel: C₈H₆
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008570
CAS-Nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge