Phenylphosphinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
003643-100G
FLUO003643-100GEA 57.9 EUR InStock
FLUO003643-100G
Phenylphosphinsäure
Phenylphosphinic acid
Formel: C₆H₇O₂P
MDL Number: MFCD00002131
CAS-Nummer: 1779-48-2
EINECS: 217-217-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge