2-Brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
004164-500MG
FLUO004164-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO004164-500MG
2-Brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrClF₃N
MW: 260.44 g/mol
MDL Number: MFCD00153072
CAS-Nummer: 75806-84-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge