1-Chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
004387-25G
FLUO004387-25GEA 69.8 EUR InStock
FLUO004387-25G
1-Chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
MDL Number: MFCD00061122
CAS-Nummer: 179897-90-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge