Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

004508-250G 004508-1KG
FLUO004508-250GEA 0 EUR InStock
FLUO004508-250G FLUO004508-1KG
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid


Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Siedepunkt: 223
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 1.535 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007084
CAS-Nummer: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge