1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
004836-1G 004836.5G 004836.25G
FLUO004836-1GEA 32.4 EUR InStock
FLUO004836-1G FLUO004836.5G FLUO004836.25G
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MDL Number: MFCD00221465
CAS-Nummer: 5905-69-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge