Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Allylbenzol

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


005425-25G 005425-100G
FLUO005425-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005425-25G FLUO005425-100G
Allylbenzol
Allylbenzol


Formel: (C₆H₅)CH₂CHCH₂
MW: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 157
Melting Pt: < –40 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 37
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008651
CAS-Nummer: 300-57-2
EINECS: 206-095-7
UN: 3295
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge