2-Brom-3-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF837.1 005469-1G
CHMPCFF837.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF837.1 FLUO005469-1G
2-Brom-3-fluorbenzoesäure
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MDL Number: MFCD01569398
CAS-Nummer: 132715-69-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge