4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CFF831. 005523-1G
CHMPCFF831.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF831. FLUO005523-1G
4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonamid
4-Brom-2,5-difluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₄BrF₂NO₂S
MDL Number: MFCD01569463
CAS-Nummer: 214209-98-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge