5-Amino-2-(trifluormethyl)benzimidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
005565.5G 005565-1G
FLUO005565.5GEA 2010 EUR InStock
FLUO005565.5G FLUO005565-1G
5-Amino-2-(trifluormethyl)benzimidazol
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₆F₃N₃
MDL Number: MFCD01632182
CAS-Nummer: 3671-66-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge