2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CFF258.2.5 CFF258.10 CFF258.25 005880-5G
CHMPCFF258.2.5EA 268 EUR InStock
CHMPCFF258.2.5 CHMPCFF258.10 CHMPCFF258.25 FLUO005880-5G
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
2-Chlor-3-nitro-5-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄HCl₂NO₄S₂
MDL Number: MFCD00067978
CAS-Nummer: 58457-24-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge