Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-Chlor-4-fluortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

006201-100G 006201-500G
FLUO006201-100GEA 48.8 EUR InStock
FLUO006201-100G FLUO006201-500G
α-Chlor-4-fluortoluol
α-Chlor-4-fluortoluol


Formel: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 181.2
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 60
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000913
CAS-Nummer: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge