2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
006380-1G 006380-5G 006380-10G
FLUO006380-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO006380-1G FLUO006380-5G FLUO006380-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
MDL Number: MFCD00061246
CAS-Nummer: 112641-20-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge