Hexafluoraceton Trihydrat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
006552-25G 006552-100G
FLUO006552-25GEA 60.9 EUR InStock
FLUO006552-25G FLUO006552-100G
Hexafluoraceton Trihydrat
Hexafluoraceton Trihydrat
Formel: C₃F₆O·3H₂O
MW: 220.07 g/mol
MDL Number: MFCD00149061
CAS-Nummer: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge