Thulium(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
007426-1G
FLUO007426-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007426-1G
Thulium(III)fluorid
Thulium(III)fluorid
Formel: F₃Tm
MW: 225.93 g/mol
Siedepunkt: ∼2200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1158
Dichte: 7.9 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049611
CAS-Nummer: 13760-79-7
EINECS: 237-353-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge