3-(Difluormethoxy)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
007854-1G
FLUO007854-1GEA 69.8 EUR InStock
FLUO007854-1G
3-(Difluormethoxy)benzonitril
3-(Difluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
MDL Number: MFCD00236225
CAS-Nummer: 97582-88-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge