(Isopentyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
008045-25G 008045-100G
FLUO008045-25GEA 0 EUR InStock
FLUO008045-25G FLUO008045-100G
(Isopentyl)triphenylphosphoniumbromid
(Isopentyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: (H₃C)₂HCCH₂CH₂P(C₆H₅)₃Br
MDL Number: MFCD00031594
CAS-Nummer: 28322-40-9
EINECS: 248-966-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge