3,4-Difluor-o-phenylendiamin ≥98%
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
008166-1G
FLUO008166-1GEA 69.6 EUR InStock
FLUO008166-1G
3,4-Difluor-o-phenylendiamin ≥98%
3,4-Difluor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆F₂N₂
MDL Number: MFCD00153128
CAS-Nummer: 153505-39-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge