5-(3-(Trifluormethyl)phenyl)oxazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
008444-500MG
FLUO008444-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO008444-500MG
5-(3-(Trifluormethyl)phenyl)oxazol
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213.1600 g/mol
MDL Number: MFCD00085180
CAS-Nummer: 175205-48-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge