2-Brom-1-ethylpyridiniumtetrafluoroborat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
008541-5G
FLUO008541-5GEA 213 EUR InStock
FLUO008541-5G
2-Brom-1-ethylpyridiniumtetrafluoroborat
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Formel: C₇H₉BBrF₄N
MW: 273.86 g/mol
MDL Number: MFCD00060046
CAS-Nummer: 878-23-9
EINECS: 212-900-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge