2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
008776-5G
FLUO008776-5GEA 63.9 EUR InStock
FLUO008776-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NS
MW: 237.63 g/mol
Siedepunkt: 114…117 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041055
CAS-Nummer: 23165-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge