1-Fluor-3-ethinylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
008807-1G
FLUO008807-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO008807-1G
1-Fluor-3-ethinylbenzol
1-Fluor-3-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅F
MDL Number: MFCD03093798
CAS-Nummer: 2561-17-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge