3,4-Dichlorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
008824-10G
FLUO008824-10GEA 36.2 EUR InStock
FLUO008824-10G
3,4-Dichlorbenzylalkohol
3,4-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 32…34 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004633
CAS-Nummer: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge