Hexafluorglutaryldichlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
009262-1G
FLUO009262-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009262-1G
Hexafluorglutaryldichlorid
Hexafluorglutaryldichlorid
Formel: C₅Cl₂F₆O₂
Siedepunkt: 103…107 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6389 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039309
CAS-Nummer: 678-77-3
EINECS: 211-651-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge