2-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
009264-100G 009264-500G
FLUO009264-100GEA 119 EUR InStock
FLUO009264-100G FLUO009264-500G
2-Hydroxynicotinsäure
2-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MDL Number: MFCD00010100
CAS-Nummer: 609-71-2
EINECS: 210-198-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge