2-Chlorisonicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CFF132.1 CFF132.2.5 CFF132.10 009501-10G 009501-50G
CHMPCFF132.1EA 242 EUR InStock
CHMPCFF132.1 CHMPCFF132.2.5 CHMPCFF132.10 FLUO009501-10G FLUO009501-50G
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
MDL Number: MFCD00174318
CAS-Nummer: 33252-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge