1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
010011-1G
FLUO010011-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010011-1G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluormethyl)benzolchlorid
Formel: C₈H₉ClF₃NO
MDL Number: MFCD01114571
CAS-Nummer: 15256-07-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge