1,1,1-Trifluor-3-(phenethylamino)-2-propanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
010178-500MG
FLUO010178-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO010178-500MG
1,1,1-Trifluor-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluor-3-(phenethylamino)-2-propanol
Formel: C₁₁H₁₄F₃NO
MDL Number: MFCD03001278
CAS-Nummer: 400878-20-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge