6-Fluor-3-indolylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
010189-1G
FLUO010189-1GEA 293 EUR InStock
FLUO010189-1G
6-Fluor-3-indolylessigsäure
6-Fluor-3-indolylessigsäure
Formel: C₁₀H₈FNO₂
MDL Number: MFCD01074503
CAS-Nummer: 443-75-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge