5-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
011022-5G
FLUO011022-5GEA 51.8 EUR InStock
FLUO011022-5G
5-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure
5-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₃
MW: 186.40 g/mol
MDL Number: MFCD01318966
CAS-Nummer: 89694-48-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge