2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chlor-5'-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
011068-5G
FLUO011068-5GEA 194 EUR InStock
FLUO011068-5G
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chlor-5'-(trifluormethyl)pyridin
2'-(4-Acetophenoxy)-3'-chlor-5'-(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₁₄H₉CIF₃NO₂
MDL Number: MFCD00170137
CAS-Nummer: 217186-15-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge