2,4-Dichlorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
011135-100G
FLUO011135-100GEA 524 EUR InStock
FLUO011135-100G
2,4-Dichlorbenzamid
2,4-Dichlorbenzamid
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Melting Pt: 193…194 °C
MDL Number: MFCD00007974
CAS-Nummer: 2447-79-2
EINECS: 219-505-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge