5-Propyl-1,3-cyclohexandion
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
011216-10G
FLUO011216-10GEA 219 EUR InStock
FLUO011216-10G
5-Propyl-1,3-cyclohexandion
5-Propyl-1,3-cyclohexanedione
Formel: C₉H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00129456
CAS-Nummer: 57641-89-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge