2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
011236-1G 011236-5G 011236-25G
FLUO011236-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO011236-1G FLUO011236-5G FLUO011236-25G
2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆BrF₃O
MW: 267.0400 g/mol
MDL Number: MFCD00126489
CAS-Nummer: 383-53-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge